Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Kryoröhrchen für Biobanking und Zellkulturen
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Speichern Sie Proben von der allgemeinen Kühllagerung bis zur Lagerung in der Gasphase über flüssigem Stickstoff mit Thermo Scientific™ Nunc™ Kryoröhrchen für Biobanken und Zellkulturen.
Marke:  Thermo Scientific™ 377267
166.74 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24325" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10577391
  • 360.00 € / 450 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Thermo Scientific™ Nunc Kryoröhrchen und Zubehör sind kombinierbar und stellen die beste Lösung für die zuverlässige Lagerung Ihrer Proben dar.
  • Nicht zytotoxische und nicht mutagene Rohstoffe sowie pyrogenfreie IVD-kompatible Röhrchen für zusätzliche Probensicherheit
  • Erhältlich mit Innen- oder Außengewinde
  • Höchstmögliche Sterilitätsgarantie bei einem SAL-Wert von 10-6
  • Geeignet für allgemeine Kühllagerungen (+4 °C) bis zur Lagerung in der Gasphase von flüssigem Stickstoff
  • Nicht sterile Röhrchen mit separaten Verschlüssen sind für weniger anspruchsvolle Anwendungen in Großpackungen erhältlich.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
12.5 mm
Mit Schriftfeld
1.8 ml
Polypropylen
1.929 Zoll
1800
Ja
Nunc™
Ja
Polypropylen
Ja
Ja
Röhrchen für Kryolagerung
0.492 in.
Rund
intern
49 mm
Freistehend
Ja
Steril
1800/Packung
0,0608 oz.
Schraubverschluss
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer185550 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum27/04/2025 Catalog Number377267
Chargennummer1427511 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum26/04/2025 Catalog Number377267
Chargennummer1425970 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum25/03/2025 Catalog Number377267
Chargennummer1425714 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum22/03/2025 Catalog Number377267
Chargennummer183946 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum21/03/2025 Catalog Number377267
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nunc™ Kryoröhrchen für Biobanking und Zellkulturen > Nunc-CryoTube-Fläschchen, 1,8 ml, Außengewinde, runder Boden, PP-Röhrchen mit Beschriftungsbereich, Schraubverschluss, freistehender Sternfuß
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.