Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Kryoröhrchen für die Langzeitlagerung
Verbessern Sie aseptische Methoden mit den Thermo Scientific™ Nalgene™ Kryoröhrchen für die Langzeitlagerung mit Außengewinde, ideal geeignet für Forschungsanwendungen sowie generell für die Lagerung im Labor.
20.30 € - 630.24 €
Spezifikation
Produkttyp | Kryogener Schraubverschluss |
---|---|
Material | Polypropylen |
Gewindetyp | Außen |
Produktlinie | Nalgene™ |
Benachrichtigungen:
In der Flüssigphase des Stickstoffs nicht ohne CryoFlex-Schlauch aufbewahren
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Sterilität | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Sterilität | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11375644
![]() |
Thermo Scientific™
5000-1012 |
1,0 mL | Steril |
501.00 €
500 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
11740573
![]() |
Thermo Scientific™
5000-0012 |
1,2 mL | Steril |
390.00 €
500 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
11385644
![]() |
Thermo Scientific™
5000-1020 |
1,5 ml | Steril |
612.00 €
500 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10344691
![]() |
Thermo Scientific™
5000-0020 |
2,0 mL | Steril |
20.30 €
25 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
11750573
![]() |
Thermo Scientific™
5000-0020 |
2,0 mL | Steril |
393.00 €
500 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
11365644
![]() |
Thermo Scientific™
5000-0050 |
5,0 mL | Steril |
253.00 €
250 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10664321
![]() |
Thermo Scientific™
5005-0015 |
15 ml | Steril |
206.00 €
75 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10199850
![]() |
Thermo Scientific™
5011-0012 |
1,2 mL | Unsteril |
441.00 €
1000 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10543611
![]() |
Thermo Scientific™
5011-0020 |
2,0 mL | Unsteril |
442.00 €
1000 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10662102
![]() |
Thermo Scientific™
5012-0012 |
1,2 mL | Steril |
566.00 €
1000 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10731432
![]() |
Thermo Scientific™
5012-0020 |
2,0 mL | Steril |
630.24 €
1000 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Verbessern Sie aseptische Methoden mit den Thermo Scientific™ Nalgene™ Kryoröhrchen für die Langzeitlagerung mit Außengewinde. Diese Aufbewahrungsröhrchen eignen sich ideal für Forschungsanwendungen sowie generell für die Lagerung wertvoller und genomischer Proben bei niedrigen Temperaturen bis hinunter zur Dampfphase von flüssigem Stickstoff.
- Große Schriftfelder für ausführlichere Probeninformationen und Graduierung zum einfachen Ablesen des Volumens
- Verwendung nicht-zytotoxischer Rohstoffe für mehr Probensicherheit und zertifiziert DNAse- und RNAse-freie Röhrchen für die Genomik
- Höchstmögliche Sterilitätsgarantie bei einem SAL-Wert von 10-6
- Geeignet für allgemeine Kühllagerungen (+4 °C) bis zur Lagerung in der Gasphase von flüssigem Stickstoff
- System 100 Kryoröhrchen lassen sich bei der Lagerung enger anordnen (10 x 10) und sparen so wertvollen Lagerplatz
- Freistehende Röhrchen für eine einfache Handhabung auf dem Labortisch
- Uncodierte, nicht sterile Röhrchen mit separaten Verschlüssen in Großpackungen für weniger anspruchsvolle Anwendungen
Spezifikation
Kryogener Schraubverschluss | |
Polypropylen | |
Außen | |
Nalgene™ |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die mit dieser Erklärung verbunden sind.