Learn More
Fisherbrand™ Low Temp PCR™ 96-Well-Aufbewahrungsgestell
Bietet die Möglichkeit, PCR™-Proben zu verschieben, einzustellen, zu bearbeiten und zu lagern. Das Fisherbrand™ PCR™ 96-Well-Aufbewahrungsgestell für niedrige Temperaturen verfügt über strukturierte Handgriffe für einen sicheren Halt, einen einzigartigen, verschiebbaren und drehbaren Deckel und ein geschlossenes Untergestell
Marke: Fisherbrand™ HS120539
58.00 EUR gültig bis 2025-04-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24122" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Der Deckel ist beidhändig bedienbar und kann so eingestellt werden, dass er nach links oder rechts ausgerichtet werden kann.
- Abnehmbarer Deckel.
- Fasst 0.2 ml-Röhrchen, einzeln oder Streifen.
- 96 Wells in 8 x 12-Konfiguration.
- Kann für die Lagerung in Tiefkühlgeräten bis -80 °C (-112 °F) verwendet werden.
Spezifikation
Alphanumerisch | |
Mit Deckel | |
Blau | |
96 | |
Round, Round Bottom (U-well) | |
9.2 cm | |
PCR-fähig |
Standard | |
8 x 12 | |
ABS-Kunststoff | |
Unsteril | |
5/Packung | |
3.7 cm |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Präzision an Ihren Fingerspitzen
Liquid Handling mühelos meistern.Aktionscode: 24122Gültig bis zum: 2025-04-13
Tage
12Stunden
8Minuten
40Sekunden
58 -
Fisherbrand
Fisherbrand-Sonderangebote auf Top-Produkte
Erhalten Sie bis zu 60% Rabatt auf ausgewählte Fisherbrand-ProdukteAktionscode: 24163Gültig bis zum: 2025-04-30
Tage
29Stunden
8Minuten
40Sekunden
58