Learn More
Fisherbrand™ Low Temp PCR™ 96-Well-Aufbewahrungsgestell
Bietet die Möglichkeit, PCR™-Proben zu verschieben, einzustellen, zu bearbeiten und zu lagern. Das Fisherbrand™ PCR™ 96-Well-Aufbewahrungsgestell für niedrige Temperaturen verfügt über strukturierte Handgriffe für einen sicheren Halt, einen einzigartigen, verschiebbaren und drehbaren Deckel und ein geschlossenes Untergestell
Marke:  Fisherbrand™ HS120540
53.46 EUR gültig bis 2025-04-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24122" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15778177
  • 57.10 € / 5 Stück
Verfügbar ab: 29-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Der Deckel ist beidhändig bedienbar und kann so eingestellt werden, dass er nach links oder rechts ausgerichtet werden kann.
  • Abnehmbarer Deckel.
  • Fasst 0.2 ml-Röhrchen, einzeln oder Streifen.
  • 96 Wells in 8 x 12-Konfiguration.
  • Kann für die Lagerung in Tiefkühlgeräten bis -80 °C (-112 °F) verwendet werden.
Spezifikation
Spezifikation
Alphanumerisch
Mit Deckel
Grün
96
Round, Round Bottom (U-well)
9.2 cm
PCR-fähig
Standard
8 x 12
ABS-Kunststoff
Unsteril
5/Packung
3.7 cm
Sonderangebote
  • Mehrere Hersteller
    Liquid Handling mühelos meistern.
    Aktionscode: 24122
    Gültig bis zum2025-04-13
    Tage
    12
    Stunden
    8
    Minuten
    41
    Sekunden
    10
  • Fisherbrand
    Erhalten Sie bis zu 60% Rabatt auf ausgewählte Fisherbrand-Produkte
    Aktionscode: 24163
    Gültig bis zum2025-04-30
    Tage
    29
    Stunden
    8
    Minuten
    41
    Sekunden
    10
    Neues Angebot
    *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 01.04.2025 und dem 30.04.2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.
    Geschäftsbedingungen Jetzt sparen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Low Temp PCR™ 96-Well-Aufbewahrungsgestell > Low Temp PCR™ 96-well Storage Rack; Color: Green