Learn More
DWK Life Sciences Kimble Chase™ Teströhrchen aus Borosilikatglas 5.1
Click to view available options
Länge (metrisch):
70 mm
75 mm
100 mm
130 mm
180 mm
200 mm
Durchmesser (metrisch):
8 mm
10 mm
12 mm
14 mm
16 mm
18 mm
20 mm
25 mm
30 mm
Packungsgröße:
100 Stück
50 Stück
Beschreibung
- Einweg
- Durchsichtiges Borosilikatglas
- Runder Boden
- Mit Rand
Spezifikation
Spezifikation
| Ausführungsart | Rundboden |
| Länge (metrisch) | 130 mm |
| Verpackung | 100Pack |
| Eingefasst | Ja |
| Durchmesser (metrisch) | 14 mm |
| Produkttyp | Reagenzgläser |