Learn More
DWK Life Sciences Kimble Chase™ Teströhrchen aus Borosilikatglas 5.1
Artikelnummer. 11832373
Click to view available options
Länge (metrisch):
70 mm
75 mm
100 mm
130 mm
180 mm
200 mm
Durchmesser (metrisch):
8 mm
10 mm
12 mm
14 mm
16 mm
18 mm
20 mm
25 mm
30 mm
Packungsgröße:
100 Stück
50 Stück
Product Code. 11832373
Brand: DWK Life Sciences A518020000621
Only null left
Add to basket
Add to basket
Die Kimble Chase™ 5.1 Einweg-Reagenzgläser aus Borosilikatglas eignen sich zum Abmessen, Mischen und Ausgießen. Die Röhrchen mit Rand sind in verschiedenen Längen lieferbar.
  • Einweg
  • Durchsichtiges Borosilikatglas
  • Runder Boden
  • Mit Rand
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Ausführungsart Rundboden
Länge (metrisch) 180 mm
Verpackung Je 1
Eingefasst Ja
Durchmesser (metrisch) 20 mm
Produkttyp Reagenzgläser