Learn More
Axygen™ Axygen™ Aufbewahrungsgestelle für PCR-Röhrchen
Hergestellt aus Polypropylen. Corning™ Axygen™ PCR-Aufbewahrungsgestelle nehmen 96 0.2 ml-PCR-Röhrchen auf. Deckel im Lieferumfang enthalten.
Marke: Axygen™ R-96-PCR-FSP
126.66 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24155" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Polypropylen-Gestell für PCR-Röhrchen
- Fasst 96 0.2 ml-PCR-Röhrchen
- Erhältlich in mehreren Farben
- Deckel im Lieferumfang enthalten
- Verpackt zu fünf Stück pro Packung und fünf Packungen pro Karton. Die Spectrum-Packung enthält fünf Gestelle jeder fluoreszierenden Farbe
Spezifikation
Transparente Abdeckung aus Polycarbonat | |
Nicht autoklavierbar | |
Röhrchen (0,2 und 0,5 ml) | |
96 |
Gestell, Mikroröhrchen | |
Blau, grün, violett, rot, gelb fluoreszierend | |
Polycarbonat | |
25/Karton |
Sonderangebote
-
Corning Matrigel
,
Corning Biocoat
,
Corning CoolProduct
,
Corning Media Tech
,
Corning
Sparen bei Corning Laborprodukten
Corning Laborprodukte AngebotAktionscode: 24073Gültig bis zum: 2025-04-25
-
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 85% -
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30