Learn More
Fisherbrand™ PCR-Röhrchengestell aus PP (Polypropylen)
Auf der Rückseite des Gestells befinden sich Mikroröhrchen-Wells in anderer Größe. Das wechselseitige Fisherbrand™ PCR-Gestell aus Polypropylen ist mit Öffnungen für 0.2, 0.5 und 1.5 ml-Röhrchen ausgestattet. Das abnehmbare Scharnier passt auf beide Seiten und das Gestell ist vollständig autoklavierbar. Aus beständigem Polypropylen in verschiedenen Farben.
Marke: Fisherbrand™ HS2344AF
66.17 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Das perfekte Röhrchengestell für die PCR™-Probenahme und andere Röhrchenaufbewahrungen
- Reversibles Gestell verfügt über Wells für Mikroröhrchen auf beiden Seiten
- PCR-Seite des Gestells für 8 oder 12 x 0.2 ml-Röhrchenstreifen oder 168 individuelle Röhrchen (Well-Durchmesser: 5.5 mm)
- Reverse Seite für 40 x 0.5 ml-Röhrchen (Well-Durchmesser: 7.6 mm)
- Beide Seiten des Gestells mit 12 Wells für 1.5 ml-Röhrchen (Well-Durchmesser: 11.4 mm)
- Aus robustem Polypropylen in fünf verschiedenen Farben pro Packung
- Abnehmbarer Klappdeckel passt fest auf beiden Seiten
Spezifikation
PCR-Röhrchen | |
Keine | |
Unsteril | |
5 Pk. | |
5.2 in. | |
2.2 lb. |
Rechteckig | |
Ja | |
0.2 mL, 0.5 mL and 1.5 mL Tubes | |
8,1 in. | |
2,1 in. |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30
-
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 85%