Learn More
Invitrogen™ 100 bp DNA-Leiter
Geeignet für die Größenbestimmung doppelsträngiger DNA von 100 bis 1.500 bp
Marke: Invitrogen™ 15628050
339.64 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24358" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Vorbereitet aus einem Plasmid, das Wiederholungen eines 100 bp-DNA-Fragments enthält
- Die Leiter besteht aus 15 stumpfendigen Fragmenten mit einer Länge von 100 bis 1.500 bp in Erhöhungsschritten von 100 bp sowie einem zusätzlichen Fragment bei 2.072 bp.
- Kann nach Ethidiumbromid-Färbung auf 1 %- bis 2 %-Agarose-Gelen visualisiert werden
- Bande 600 bp zwei- bis dreimal heller als andere Banden in der Leiter
- Kann mit Ethidiumbromid gefärbt oder mit einer T4-Polynukleotid-Kinase oder T4-DNA-Polymerase radiomarkiert werden
Acrylamid-Gelelektrophorese, Agarose-Gelelektrophorese, Reinigung und Analyse von DNA und RNA, Gelelektrophorese und Blotting von Nukleinsäuren
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
• 500 µl 100 bp DNA-Leiter • 1 ml 10x BlueJuice Gel-Ladepuffer Bei –20 °C lagern. |
|
Agarose | |
Nein | |
100 bp bis 2.000 bp | |
Agarose-Gel | |
500 Anwendungen | |
Zugelassen für den Versand bei Raumtemperatur oder auf Trockeneis |
0,5 μg/μl | |
DNA-Leiter | |
1 ml | |
500 μl | |
Nachhaltige Verpackung | |
500 μl DNA-Leiter, 1 ml 10x Ladepuffer | |
Einzeln Chromatographie-gereinigte DNA-Fragmente |