Learn More
Invitrogen™ 50 bp DNA-Leiter
GREENER_CHOICE
Geeignet für die Größenbestimmung doppelsträngiger DNA von 50 bis 800 bp
Marke:  Invitrogen™ 10416014
175.75 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24358" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 11518626
  • 202.00 € / 50 Mikrogramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beinhaltet: 50 bp-DNA-Leiter (1 μg/μl) in 10 mmol Tris-HCl (pH 7,5), 1 mmol EDTA
Beschreibung
Beschreibung
Die Invitrogen 50 bp DNA-Leiter wurde zur Größenbestimmung und ungefähren Quantifizierung von doppelsträngiger DNA im Bereich von 50 bp bis 2.500 bp entwickelt. Die 50 bp-DNA-Leiter besteht aus 17 einzelnen, Chromatographie-aufgereinigten DNA-Fragmenten mit Referenzbanden bei 2.500, 800 und 350 bp für die einfache Ausrichtung.
Die 50 bp-DNA-Leiter ist ideal für die Trennung von 2 %-igen Agarose-Gelen geeignet.
Besondere Eigenschaften der 50 bp-DNA-Leiter
Scharfe, klare Banden—Chromatographie-aufgereinigte Fragmente für konsistente und zuverlässige Ergebnisse
Praktisch—Lieferung mit 6X TrackIt Cyan/Orange Ladepuffer zur Verfolgung der DNA-Migration
Präzise—genaue DNA-Menge in jedem Band
Produktverwendung
Die doppelsträngige DNA-Leiter kann auf 2 %-igen Agarose-Gelen nach Ethidiumbromid oder SYBR Safe-Färbung visualisiert werden. Die Leiter ist mit einer gleichmäßigen Intensität von DNA-Bändern für eine klare Sicht auf jedes Band ausgelegt. Eine genaue DNA-Menge in jedem Band ermöglicht eine ungefähre Quantifizierung von DNA-Proben.
Diese Leiter kann mit T4-Polynucleotid-Kinase oder T4-DNA-Polymerase radiomarkiert werden.
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
• 100 µl 50 bp DNA-Leiter
• 1 ml 6X TrackIt Cyan/Orange Ladepuffer
Bei –20 °C lagern.
Agarose
Nein
50 bp bis 2.500 bp
Agarose-Gel
100 Anwendungen
Zugelassen für den Versand bei Raumtemperatur oder auf Trockeneis
0,5 μg/μl
DNA-Leiter
1 ml
100 μl
Nachhaltige Verpackung
50 μg
Einzeln Chromatographie-gereinigte DNA-Fragmente
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2791308 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number10416014
Chargennummer2820247 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number10416014
Chargennummer2802734 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number10416014
Chargennummer2841867 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number10416014
Chargennummer2865673 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog Number10416014
Name des Produkts
Invitrogen™ 50 bp DNA-Leiter > 50 μg