Learn More
Invitrogen™ 100 bp DNA-Leiter
GREENER_CHOICE
Geeignet für die Größenbestimmung doppelsträngiger DNA von 100 bis 1.500 bp
Marke:  Invitrogen™ 15628019
67.33 EUR gültig bis 2025-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "24111" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11538766
  • 101.00 € / 50 Mikrogramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24111
Beschreibung
Beschreibung
  • Vorbereitet aus einem Plasmid, das Wiederholungen eines 100 bp-DNA-Fragments enthält
  • Die Leiter besteht aus 15 stumpfendigen Fragmenten mit einer Länge von 100 bis 1.500 bp in Erhöhungsschritten von 100 bp sowie einem zusätzlichen Fragment bei 2.072 bp.
  • Kann nach Ethidiumbromid-Färbung auf 1 %- bis 2 %-Agarose-Gelen visualisiert werden
  • Bande 600 bp zwei- bis dreimal heller als andere Banden in der Leiter
  • Kann mit Ethidiumbromid gefärbt oder mit einer T4-Polynukleotid-Kinase oder T4-DNA-Polymerase radiomarkiert werden
Acrylamid-Gelelektrophorese, Agarose-Gelelektrophorese, Reinigung und Analyse von DNA und RNA, Gelelektrophorese und Blotting von Nukleinsäuren
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
• 100 µl 100 bp DNA-Leiter
• 1 ml 10X BlueJuice Gel-Ladepuffer
Bei –20 °C lagern.
Agarose
Nein
100 bp bis 2.000 bp
Agarose-Gel
100 Anwendungen
Zugelassen für den Versand bei Raumtemperatur oder auf Trockeneis
0,5 μg/μl
DNA-Leiter
1 ml
100 μl
Nachhaltige Verpackung
100 μl DNA-Leiter, 1 ml 10X Probenladepuffer, 100 Anwendungen
Einzeln Chromatographie-gereinigte DNA-Fragmente
Dokumentation
Brochures
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2824314 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number15628019
Chargennummer2824227 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number15628019
Chargennummer2803006 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number15628019
Chargennummer2839828 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number15628019
Chargennummer2851846 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog Number15628019
Name des Produkts
Invitrogen™ 100 bp DNA-Leiter > 50 ug