Learn More
Fisherbrand™ 2-in-1-Fläschchen-Kit, 9 mm-Kurzgewinde
46.22 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- ND9
- 9 mm
- Glas
- Durchsichtig
- Schraubverschluss
- Mittelloch
- Polypropylen
- Silikon/PTFE
- Wiederverwendbare Tabletts mit zwei Fächern schützen Fläschchen und Verschlüsse und halten zusammengehörige Artikel zusammen
Spezifikation
Blau | |
Durchsichtig | |
Glas | |
1.85 ml | |
Polypropylen | |
32 mm | |
Ja |
Silikon/PTFE | |
11.6 mm | |
No | |
100 | |
Schraubverschluss | |
9-425 |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-5 of 7
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30
Tage
16Stunden
20Minuten
23Sekunden
34 -
Mehrere Hersteller
Chromatographie und Chemikalien Promotion
Entdecken Sie unser neues Angebot und erhalten Sie bis zu 70% Rabatt auf einige unserer beliebtesten Produkte.Aktionscode: 24127Gültig bis zum: 2025-05-31
Tage
47Stunden
20Minuten
23Sekunden
34Neues Angebot Sparen Sie bis zu 70%
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ 2-in-1-Fläschchen-Kit, 9 mm-Kurzgewinde > Gepatcht, 1.0 mm dick, 45° Shore A
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur