Learn More
Gilson™ PIPETMAN™ Tipack™ Pipettenspitzen im Rack
GREENER_CHOICE
Funktionell, komfortabel und robust. Gilson™ PIPETMAN™ Tipack™ Pipettenspitzen im Gestell sind in sterilisierten oder autoklavierbaren Ausführungen erhältlich.
Marke:  Gilson™ F171301
50.69 EUR gültig bis 2025-04-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24122" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10153382
  • 78.90 € / 960 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Optimierte Geometrie und reines Polypropylenmaterial sorgen für eine geringe Retention und eine natürlich hydrophobe Oberfläche
  • Geringer Kraftaufwand beim Aufsetzen der Spitze
  • Robust und widerstandsfähig gegen Autoklavieren
  • Sterilisierungsvertrauensgrad (SAL) 10-6 garantiert, mittels Gammabestrahlung
  • Alle Packungen sind in Kunststoff mit Medizinproduktqualität verpackt, um eine vollständige Abschirmung gegen Kontamination zu bieten
  • Indikatorpunkte auf Gilson Produkten zeigen bei der Sterilisation eine irreversible Farbänderung; gelbe Gammapunkte werden bei ordnungsgemäßer Belichtung der Produkte rot
  • Tipacks sind sicher mit einem Aufkleber versiegelt; eine vollständige Produktbeschreibung finden Sie auf dem Tipack zur Rückverfolgbarkeit und einfachen Identifikation
  • Erhältlich in sterilisierten oder autoklavierbaren Verpackungen
  • Hergestellt in einem Reinraum und somit ohne Kontaminationsrisiko
  • Rückverfolgbarkeit von der Form bis zum Labortisch garantiert
  • Einfache Identifikation mit farbkodierten Verpackungen zur Erfüllung der GLP-Anforderungen
Bestellinformation
10 Spitzenpackungen mit 96 Spitzen im Gestell
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
2 bis 200 μl
Steril
Autoklavierbar
5,71 in.
Racks
Single-use
Polypropylen
Ungefiltert
klar
D200
5.1 cm
Pipettenspitzen
Pipetman Tipack
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerSBBF3-02377 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum20/09/2024 Catalog NumberF171301
ChargennummerSBBF3-02373 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum13/09/2024 Catalog NumberF171301
ChargennummerSBBF3-02383 Art des ZertifikatsSterilitätszertifikat Datum16/09/2024 Catalog NumberF171301
ChargennummerSBBF3-02376 Art des ZertifikatsSterilitätszertifikat Datum13/09/2024 Catalog NumberF171301
ChargennummerSBBF3-02395 Art des ZertifikatsSterilitätszertifikat Datum13/09/2024 Catalog NumberF171301
Sonderangebote
Sonderangebote
  • Mehrere Hersteller
    Liquid Handling mühelos meistern.
    Aktionscode: 24122
    Gültig bis zum2025-04-13
    Tage
    13
    Stunden
    13
    Minuten
    53
    Sekunden
    46
  • Mehrere Hersteller
    Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.
    Aktionscode: 24138
    Gültig bis zum2025-04-30
    Tage
    30
    Stunden
    13
    Minuten
    53
    Sekunden
    46
  • Mehrere Hersteller
    Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.
    Aktionscode: 24155
    Gültig bis zum2025-04-30
    Tage
    30
    Stunden
    13
    Minuten
    53
    Sekunden
    46
    Top-Angebot
    *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 01.03.2025 und dem 30.04.2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.
    Geschäftsbedingungen Siehe Details der Promotion
  • Mehrere Hersteller
    Qualitätsprüfprodukte für alle Ihre Bedürfnisse
    Aktionscode: 24134
    Gültig bis zum2025-03-31
    Tage
    0
    Stunden
    13
    Minuten
    53
    Sekunden
    46
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gilson™ PIPETMAN™ Tipack™ Pipettenspitzen im Rack > Modell: D200; Gammastrahlen sterilisiert; Vol.: 2 bis 200 μl; Länge (Spitze): 51 mm