Learn More
Gilson™ PIPETMAN™ EasyPack™ Spitzen
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10357852 Alle ansehen Gilson Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
0,1 bis 10 μl
0,1 bis 20 μl
1 bis 10 ml
1 bis 5 ml
100 bis 1000 μl
100 bis 1200 μl
2 bis 200 μl
20 bis 300 μl
Format:
In Beuteln
Menge:
1000 (5 x 200)
200
200 (4x50)
334
Packungsgröße:
1000 Stück
1002 Stück
200 Stück
Artikelnummer. 10357852
Marke: Gilson™ F161571
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Mit einem leicht zu öffnenden und zu schließenden Druckverschluss. Gilson™ PIPETMAN™ EasyPack™ Spitzen sind in Großpackungen mit verschiedenen Größen erhältlich.
  • Die optimierte Geometrie und das Material aus reinem Polypropylen sorgen für eine geringe Retention und eine natürlich hydrophobe Oberfläche
  • Aufgrund der Herstellung in einem Reinraum sind sie frei von Verunreinigungen
  • Garantierte Rückverfolgbarkeit von der Gussform bis zum Labortisch
  • Nur geringer Kraftaufwand beim Aufstecken der Spitzen erforderlich
  • Einfache Identifizierung durch farbcodierte Verpackung
  • Großpackungen sind mit einem Reißverschluss verschlossen, der für einen schnellen Zugriff leicht geöffnet und mit Hilfe des Schnellverschlussstreifens verschlossen werden kann, um Kontaminationen und den Verlust von Spitzen zu vermeiden
  • Jede EasyPack Box enthält 1002 Spitzen (3 Beutel mit 334 Spitzen)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Volumen (metrisch) 1 bis 5 ml
Gefiltert Ungefiltert
Sterilität Unsteril
Farbe klar
Autoklavierbar Autoklavierbar
Länge (angloamerikanisch) 4,1 in.
Länge (metrisch) 30.9 cm
Außendurchmesser (metrisch) 1.5 mm
Format In Beuteln
Spitzenform Universal
Verpackung 3 Beutel mit 334 Tips
Menge 334
Produkttyp Pipettenspitzen
Farbcode Violett
Einwegprodukt Single-use
Zur Verwendung mit (Geräte) Gilson Pipetman
Skala Nein
Produktlinie Pipetman Ecopack
Material Polypropylen