Learn More
Gilson™ PIPETMAN™ Diamond™ Pipettenspitzen – Nachladepackungen
RELOAD PACK ist der einfachste und schnellste Weg, eine leere TIPACK Box nachzufüllen
Marke: Gilson™ F167013
24.76 EUR gültig bis 2025-04-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24122" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Um das Dreifache kleiner als eine normale Spitzenbox
- Umweltfreundlich - nutzt 70 % weniger Kunststoff als eine normale Gestellbox
- Farbcodierte Gestelle zur Unterscheidung von Spitzenmodellen, mit Anzeige des jeweils kompatiblen Gilson Pipettierermodells
- Autoklavierbedingungen: Feuchte Wärme/121° C/20 Minuten/1 Bar
Spezifikation
2 bis 200 μl | |
D200 | |
Pipetman Diamond |
Autoklavierbar | |
Nachfüllpackung |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
SBBF3-00760 | Qualitätsbescheinigung | 10/08/2023 | F167013 |
SBBF3-00759 | Qualitätsbescheinigung | 10/08/2023 | F167013 |
SBBF3-00758 | Qualitätsbescheinigung | 10/08/2023 | F167013 |
SBBF3-00757 | Qualitätsbescheinigung | 10/08/2023 | F167013 |
SBBF3-00756 | Qualitätsbescheinigung | 10/08/2023 | F167013 |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Präzision an Ihren Fingerspitzen
Liquid Handling mühelos meistern.Aktionscode: 24122Gültig bis zum: 2025-04-13
-
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30
-
Mehrere Hersteller
Spotlight
Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.Aktionscode: 24155Gültig bis zum: 2025-04-30