missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Greiner Bio-One Sapphire Pipettenspitze, steril

Universelle Passform für alle gängigen Pipetten, frei von nachweisbarer DNase/RNase/hDNA/PCR-Inhibitoren/Pyrogenen(Endotoxinen), nicht-zytotoxisch

Marke:  Greiner Bio-One 775355

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 17595965

  • 68.00 € / 960 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

  • Universelle Passform für alle gängigen Pipetten, einschließlich Mehrkanalpipetten
  • Frei von nachweisbaren DNase/RNase/hDNA/PCR-Inhibitoren/Pyrogenen (Endotoxine)
  • Nicht zyktotoxisch
  • Genauigkeit und Präzision gemäß ISO 8655
  • Hergestellt aus hochtransparentem, reinem Polypropylen
  • Leicht ablesbare Graduierung für schnelle Volumenprüfungen
  • Vollständige Rückverfolgbarkeit
  • Hergestellt in der EU (Österreich) und nach internationalen Normen getestet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation

Spezifikation

200 μl
Steril
Autoklavierbar
2,01 in.
ISO 9001; ISO 8655-6; ISO 10993-5, ISO 11137
Manuelles Handling von Flüssigkeiten
4800 Packungen
Ja
Ja
Polypropylen
Ungefiltert
klar
Standard
51 mm
Frei von DNase/RNase/hDNA/PCR-Inhibitoren/Pyrogenen (Endotoxine); nicht zytotoxisch
Nachfüllpackung
Gelb
Manuelle (elektronische) Pipetten, Brand™, Gilson™ Pipetmax™, Eppendorf Reference, Eppendorf™ Research™
Saphir
10, 50, 100 μl
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
Greiner Bio-One Sapphire Pipettenspitze, steril > Pipettenspitzen; Volumen: 200 μl; Graduierungen: 10, 50, 100 μl; Länge (metrisch): 51 mm; Länge (englisch): 2,01 in.

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt