Learn More
Gilson™ Nicht sterile Diamant™ Tipack™ Pipettenspitzen
Autoklavierbar mit feuchter Hitze/121 °C/20 min/1 bar. Die Gilson™ unsterilen Diamond™ Tipack™ Pipettenspitzen sind praktisch und anwenderfreundlich.
Marke: Gilson™ F161230
117.81 EUR gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25977" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Leichte Aufnahme direkt aus dem Gestell.
- Gestelle sind vollständig autoklavierbar und mit einem Sicherheitsaufkleber versiegelt
- Farbcodierung der einzelnen Spitzenmodelle, mit Anzeige des jeweils kompatiblen Gilson™ Pipettenmodells
Spezifikation
Pipettenspitze | |
Unsteril | |
D10ML | |
−0.025 bis 0.025 μl | |
CE, IVD | |
Universal | |
Ja | |
Polypropylen |
1 bis 10 ml | |
Autoklavierbar | |
0 bis 0.012 μl | |
16 cm | |
Für die Medizin-, Pharma- und Lebensmittelbranche, verschiedene Bereiche und Anwendungen wie PCR, Molekularbiologie oder Zelltechnologie | |
Gilson™ Pipetman™ C10, Gilson™ Pipetman™ U10, Gilson™ Pipetman™ P10, Gilson™ Pipetman™ P10G, Gilson™ Pipetman™ P10L | |
Diamant™ Tipack™ |