Learn More
Axygen™ MultiRack Spitzengestelle
Das MultiRack Spitzensystem wurde für die meisten Pipetten auf dem Markt entwickelt. Es handelt sich um ein austauschbares Komplettsystem, das in Großpackungen, im Gestell, als Filter- und Nachfüllpack angeboten wird, um den vielfältigen Anforderungen in der Laborumgebung gerecht zu werden.
Marke: Axygen™ MR-200-L-R-S
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Lieferung in praktischen Klappgestellen, die die Kontamination der Spitzen durch die Luft während des Gebrauchs verringern
- Jedes Gestell ist einzeln versiegelt
- Aus hochwertigem Polypropylen
- Wiederverwendbar und vollständig autoklavierbar
- Kann mit Axygen™ MultiRack Reload-Systemen nachgefüllt werden, um Geld und Kunststoff zu sparen
- Die robuste Gestelle verhindern versehentliches Kippen, und die leicht zu schließende Deckelverriegelung verhindert in geschlossenem Zustand, dass Spitzen herausfallen.
- Transparentes Gestell und farbkodierte Decks ermöglichen eine einfache Größenbestimmung
- Frei von nachweisbaren DNase-/RNase-/humanen DNA-/PCR-Inhibitoren
- Nicht-pyrogenisch
- Hergestellt in einem ISO-zertifizierten Werk in den USA
Spezifikation
200 μl | |
Steril | |
Gelb | |
ISO 13845 | |
Aufklappbares Gestell | |
Aufklappbares Gestell | |
Ja | |
Ja | |
Polyethylen |
Ungefiltert | |
Gelb | |
Autoklavierbar | |
Keine nachweisbare(n) DNase/RNase, humane DNA und PCR-Inhibitoren | |
Universal, Geringe Retention | |
960/Packung, 5 Packungen/Karton | |
Universelle Passform | |
MultiRack |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Axygen™ MultiRack Spitzengestelle > 200 μl; Gestell mit Scharnieren; ja; nicht gefiltert, geringe Bindung; gelb
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur