Learn More
Gilson™ PIPETMAN™ Tipack™ Pipettenspitzen im Rack
Funktionell, komfortabel und robust. Gilson™ PIPETMAN™ Tipack™ Pipettenspitzen im Gestell sind in sterilisierten oder autoklavierbaren Ausführungen erhältlich.
62.00 € - 239.00 €
Spezifikation
Gefiltert | Ungefiltert |
---|---|
Farbe | klar |
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Produkttyp | Pipettenspitzen |
Einwegprodukt | Single-use |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Sterilität | Länge (metrisch) | Modell | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Sterilität | Länge (metrisch) | Modell | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
10173332
![]() |
Gilson™
F161370 |
500 bis 5000 μl | Unsteril | 1.04 cm | D5000 |
239.00 €
600 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||
12629581
![]() |
Gilson™
F171100 |
0.1 bis 10 μl | Unsteril | 3 cm | D10 |
66.65 €
960 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
12679581
![]() |
Gilson™
F171101 |
0.1 bis 10 μl | Steril | 3 cm | D10 |
96.15 €
960 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
12639581
![]() |
Gilson™
F171200 |
0.1 bis 20 μl | Unsteril | 3 cm | DL10 |
67.05 €
960 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
12689581
![]() |
Gilson™
F171201 |
0.1 bis 20 μl | Steril | 3 cm | DL10 |
77.00 €
960 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
12649581
![]() |
Gilson™
F171300 |
2 bis 200 μl | Unsteril | 5.1 cm | D200 |
70.80 €
960 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||
10153382
![]() |
Gilson™
F171301 |
2 bis 200 μl | Steril | 5.1 cm | D200 |
78.90 €
960 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||
12629601
![]() |
Gilson™
F171400 |
20 bis 300 μl | Unsteril | 5.1 cm | D300 |
70.80 €
960 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
12699581
![]() |
Gilson™
F171401 |
20 bis 300 μl | Steril | 5.1 cm | D300 |
62.00 €
960 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
12659581
![]() |
Gilson™
F171500 |
100 bis 1000 μl | Unsteril | 5.1 cm | D1000 |
74.85 €
960 Stück |
Verfügbar ab: 23-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
12609591
![]() |
Gilson™
F171501 |
100 bis 1000 μl | Steril | 5.1 cm | D1000 |
82.90 €
960 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||
12669581
![]() |
Gilson™
F171600 |
100 bis 1200 μl | Unsteril | 8.4 cm | D1200 |
64.10 €
960 Stück |
Verfügbar ab: 22-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
12619581
![]() |
Gilson™
F171601 |
100 bis 1200 μl | Steril | 8.4 cm | D1200 |
65.00 €
960 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
- Optimierte Geometrie und reines Polypropylenmaterial sorgen für eine geringe Retention und eine natürlich hydrophobe Oberfläche
- Geringer Kraftaufwand beim Aufsetzen der Spitze
- Robust und widerstandsfähig gegen Autoklavieren
- Sterilisierungsvertrauensgrad (SAL) 10-6 garantiert, mittels Gammabestrahlung
- Alle Packungen sind in Kunststoff mit Medizinproduktqualität verpackt, um eine vollständige Abschirmung gegen Kontamination zu bieten
- Indikatorpunkte auf Gilson Produkten zeigen bei der Sterilisation eine irreversible Farbänderung; gelbe Gammapunkte werden bei ordnungsgemäßer Belichtung der Produkte rot
- Tipacks sind sicher mit einem Aufkleber versiegelt; eine vollständige Produktbeschreibung finden Sie auf dem Tipack zur Rückverfolgbarkeit und einfachen Identifikation
- Erhältlich in sterilisierten oder autoklavierbaren Verpackungen
- Hergestellt in einem Reinraum und somit ohne Kontaminationsrisiko
- Rückverfolgbarkeit von der Form bis zum Labortisch garantiert
- Einfache Identifikation mit farbkodierten Verpackungen zur Erfüllung der GLP-Anforderungen
Bestellinformation
10 Spitzenpackungen mit 96 Spitzen im Gestell
Spezifikation
Ungefiltert | |
Autoklavierbar | |
Single-use |
klar | |
Pipettenspitzen | |
Polypropylen |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gilson™ PIPETMAN™ Tipack™ Pipettenspitzen im Rack