Learn More
Gilson™ Pipettenspitzen-Nachladepack für Pipetman™
GREENER_CHOICE
Laden Sie Ihre standardmäßige Pipetman™ Diamond Pipettierspitzenbox einfach und schnell mit einer ganzen Packung neuer Spitzen. Die Spitzen im Nachladepack mit Gilson™ Pipettenspitzen für Pipetman™ sind autoklavierbar.
Marke:  Gilson™ F167014
26.38 EUR gültig bis 2025-04-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24122" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15297783
  • 38.75 € / 576 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Schnellste Methode zum Nachladen leerer Boxen (separat erhältlich)
  • Nutzt 70 % weniger Kunststoff
  • Recyclebar
  • Einfach zu lagern
  • Günstig und praktisch
  • Vollständig autoklavierbar
  • In drei Größen lieferbar:
    • 0.1 – 2.0 μl
    • 2 – 2000 μl
    • 100 – 10000 μl
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Pipettenspitze
Autoklavierbar
0.002 bis 0.004 μl
6.6 cm
Nachfüllpackung
Gilson™ Pipetman™ C1200, Gilson™ Pipetman™ U1000, Gilson™ Pipetman™ F250 bis F1000, Gilson™ Pipetman™ P1000N, Gilson™ Pipetman™ P1000, Gilson™ Pipetman™ F250 bis F1000, Gilson™ Pipetman™ U1000, Gilson™ Pipetman™ C1200
Polypropylen
100 bis 1000 μl
D1000
0 bis 0.025 μl
Handhabung von Flüssigkeiten
576/Pckg.
Ja
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
3 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerAZDE3-00237 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum10/08/2023 Catalog NumberF167014
ChargennummerAZDE3-00236 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum10/08/2023 Catalog NumberF167014
ChargennummerAZDE3-00235 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum10/08/2023 Catalog NumberF167014
Name des Produkts
Gilson™ Pipettenspitzen-Nachladepack für Pipetman™ > Modell: D1000