Learn More
Gilson™ PIPETMAN™ L Mehrkanalpipetten
Die neue, leichte Mehrkanalpipette mit abschließbarem Volumen wurde so konzipiert, dass sie sich ganz natürlich in Ihre Hand einfügt.
Marke: Gilson™ FA10015
890.76 EUR gültig bis 2025-04-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24122" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Das patentierte Volumenverriegelungssystem von Gilson– verhindert unbeabsichtigte Volumenveränderungen beim Pipettieren.
- Der einstellbare Spitzenabwurf bietet Komfort für Rechts- und Linkshänder.
- Der neu gestaltete Griff passt sich natürlich jeder Hand an.
- Der einzigartige Innenaufbau gewährleistet gleichmäßigen Druck von beiden Seiten der Pipette, anstatt wie bei anderen Mehrkanalpipetten auf die Mitte der Kanäle.
- Der 2D-Identifikationscode ermöglicht die Nachverfolgung von Produktreferenznummer, Herstellungsdatum, Seriennummer und maximalem Pipettenvolumen.
- Lieferbar für 8 und 12 Kanäle für einen großen Volumenbereich von 0.5 bis 300 μl.
Spezifikation
Nein | |
Grün | |
Wiederverwendbar | |
Polypropylen | |
8 | |
Nein | |
Pipette | |
Ergonomisch | |
5,98 in. | |
12,83 in. | |
1,54 in. | |
0,82 lb. | |
Zertifizierte Qualität |
Autoklavierbar | |
Anleitung | |
Ergonomisch | |
P8x300L | |
Pipetman™ L | |
Unsteril | |
20 bis 300 μL | |
1 Jahr | |
15.2 cm | |
32.6 cm | |
3.9 cm | |
Grün |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Präzision an Ihren Fingerspitzen
Liquid Handling mühelos meistern.Aktionscode: 24122Gültig bis zum: 2025-04-13
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 92% -
Mehrere Hersteller
Angebot zum Testen von Milch- und Pflanzenprodukten
Qualitätsprüfprodukte für alle Ihre BedürfnisseAktionscode: 24134Gültig bis zum: 2025-03-31
-
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30