Learn More
Gilson™ PIPETMAN™ L Mehrkanalpipetten
Der am legendären PIPETMAN™ Classic orientierte neu gestaltete Körper bietet mehr Komfort und der moderne Volumenarretiermechanismus sorgt für Präzision.
Marke: Gilson™ FA10039
885.89 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Optimierter Komfort
- Eines der komfortabelsten Modelle im Gilson-Portfolio
- Ideales Gewicht und ideale Griffform
- Die natürliche Form der Pipette erlaubt eine entspannte Handhabung, wodurch das Pipettieren weniger ermüdet
- Eine verbesserte Kolbenbaugruppe mit reaktionsfreudigeren Federn verringert Pipettierkräfte sowie das Risiko wiederholter Verletzungen durch Überanstrengung
- Einstellbarer Spitzenabwerfer für Rechts- oder Linkshänder, je nachdem, was am bequemsten ist
Optimierte Sicherheit und Präzision
- Durch die Volumenarretierung wird sichergestellt, dass während des Pipettiervorgangs kein versehentlicher Volumenwechsel erfolgt, was die Genauigkeit und Präzision der Ergebnisse beeinträchtigen könnte
- Das patentierte Arretierungssystem trennt die Betätigungsstange während des Pipettierens vollständig vom Zählerbaugruppe
- Nach dem Arretieren kann das Volumen nicht versehentlich geändert werden, wodurch ungewollte Abweichung des Volumens bei Pipettieraufgaben verhindert wird
- Modelle mit variablem Volumen sind zur Minimierung von Kreuzkontaminationen vollständig autoklavierbar
- Kein Auseinanderbau erforderlich – maximaler Komfort
Optimierte Rückverfolgbarkeit
- Mit 2D-Identifizierungsbarcode für einfache Rückverfolgbarkeit
- Besonders geeignet für verbesserte GLP-Konformität
- Der farbcodierte Druckknopf entspricht farblich den Gilson PIPETMAN™ Spitzenpaketen
- Mit einem Universalscanner die Produktteilenummer, das Herstellungsdatum und die Seriennummer herunterladen
Spezifikation
Autoklavierbar | |
8 | |
Manuelle Luftverdrängung | |
Metall-Auswerfer |
Pipetman™ L | |
Pipetman™ L | |
100 bis 1200 μL |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30
-
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 85%