Learn More
Ohaus™ Frontier™ Mikrozentrifuge Serie 5000
Zuverlässige Mikrozentrifuge für den Labortisch, ideal für Hochgeschwindigkeitsanwendungen im Labor.
Marke: Ohaus™ 30130868
4802.25 EUR gültig bis 2025-03-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Hochgeschwindigkeitsbetrieb für eine Reihe wichtiger Laboranwendungen, wie DNA/RNA-Präparation, Ultrafiltration u.a.
- Rotoren mit Bioabdichtung ermöglichen die Untersuchung gefährlicher Proben.
- Diese Zentrifugen wurden speziell zur komfortablen Handhabung entwickelt und verfügen über eine intuitive Schnittstelle mit direktem Zugang zu allen wichtigen Parametern zur Beobachtung und Einstellung.
- Das kompakte Design spart wertvollen Platz auf dem Labortisch.
Spezifikation
21.953 × g | |
CEFCC | |
Mikrozentrifuge, max. Drehzahl 15200, max. RZB 21953 × g, gekühlt | |
561,00 x 287,00 x 292,000 mm | |
561,00 mm | |
Nein | |
35 kg | |
Frontier™ 5000 Serie Mikro |
LCD mit Hintergrundbeleuchtung | |
500 w | |
Zentrifuge, Mikro, 230 V, FC5515R | |
22,10 in. | |
200 bis 15.200 U/min | |
292,000 x 287,00 x 561,00 mm | |
10 s bis 99 h 59 min 59 s durchgängig | |
230 V |