Learn More
Thermo Scientific™ Digitale Cel-Gro Gewebekulturrotatoren
Artikelnummer. 17348272 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Steckertyp:
EU-, UK-, CN-Stecker
Zertifizierung/Konformität:
CE
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 17348272
Marke: Thermo Scientific™ 88882016
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Benötigt
Mindestens 1 Trommel zusammen mit Rotator bestellen
The Digital Cel-Gro Tissue Culture Rotator has a brushless no-maintenance motor that provides a gentle rotating motion for optimum results.
The Thermo Scientific™ Digital Cel-Gro Tissue Culture Rotator precisely mixes test tube contents. Achieve optimum culture results for tissue and virus growth, hormone production, and sample testing of viruses and cytotoxicity assays.
  • Digitale Anzeige von Drehzahl und Zeit
  • Drehzahlbereich: 5–70 U/min
  • Drehzahlgenauigkeit ±1 U/min
  • Einstellbarer Schüttelwinkel: 95° bis 180°
  • Ladekapazität: 5 kg
  • Zeitschaltbereich: 0 bis 9.999 min
  • Optionale Trommeln mit verschiedenen Größen bieten eine unterschiedliche Kapazität für die Röhrchenrotation
Bestellinformation
Please order minimum 1 drum together with the rotator
Garantie
2 Jahre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Tragkraft (metrisch) 5 kg
Genauigkeit der Drehzahlregelung ±1 U/min
Neigungswinkel 95 bis 180°
Drehzahlbereich 5 bis 70 U/min
Elektrische Anforderungen 100/240 V
Stromstärke 0,2 A
Zertifizierung/Konformität CE
Steckertyp EU-, UK-, CN-Stecker
Temperaturbereich (angloamerikanisch) 5–40 °F
Frequenz 50/60 Hz
Material Plattform aus Edelstahl
Abmessungen (L x B x H) 383 x 260 x 522 mm (15,1 x 10,2 x 20,6 in.)
Versandgewicht (angloamerikanisch) 26 lb.
Versandgewicht (metrisch) 11,8 kg
Alarme Akustischer Alarm
Reglertyp Digitale Steuerung
Modell Digitaler Cell-Gro Gewebekulturrotator
Display Digital
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zellkultur
Zur Verwendung mit (Geräte) Zubehör: 88882149, 88882150,88882151, 88882152, 88882153, 88882154, 88882155, 88882156, 88882157
Luftfeuchtigkeitsbereich 20 bis 85 %
Zeitschaltbereich 0 bis 9999 min
Gewährleistung und Service 2 Jahre