Learn More
Gilson™ PIPETMAN™ G
Alle ansehen Gilson Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
1 bis 10 μl
20 bis 200 μl
2 bis 20 μl
30 bis 300 μl
Anzahl Kanäle:
8
12
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Mit einem neu konzipierten Kolbeneinheitssystem und hochwertigem Kolbenfett bietet PIPETMAN™ G viele Stunden bequemes Pipettieren
- PIPETMAN™ G vertraut auf die legendäre Genauigkeit, Präzision und Zuverlässigkeit von PIPETMAN™ mit verbessertem Pipettierkomfort
- Aus PVDF und Edelstahl
- Bietet erstklassige Haltbarkeit
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | Konformitätserklärung |
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Material | Metall-Auswerfer |
| Modell | P8x200G |
| Anzahl Kanäle | 8 |
| Produktlinie | Pipetman™ G |
| Typ | Manuelle Luftverdrängungspipette |
| Volumen (metrisch) | 20 bis 200 μl |
| Gewährleistung | 3 Jahre |
| Länge (angloamerikanisch) | 5,98 in. |
| Mehr anzeigen |