Learn More
Gilson™ PIPETMAN™ G
GREENER_CHOICE
PIPETMAN™ G bietet eine geringe Pipettierkraft und viele Stunden andauernden Komfort, und zwar dank eines neu konzipierten Kolbeneinheitssystems.
Marke:  Gilson™ F144074
774.25 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24315" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16373186
  • 815.00 € / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Mit einem neu konzipierten Kolbeneinheitssystem und hochwertigem Kolbenfett bietet PIPETMAN™ G viele Stunden bequemes Pipettieren
  • PIPETMAN™ G vertraut auf die legendäre Genauigkeit, Präzision und Zuverlässigkeit von PIPETMAN™ mit verbessertem Pipettierkomfort
  • Aus PVDF und Edelstahl
  • Bietet erstklassige Haltbarkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Konformitätserklärung
Metall-Auswerfer
8
Manuelle Luftverdrängungspipette
3 Jahre
12,87 in.
Green
Nicht autoklavierbar
P8x300G
Pipetman™ G
30 bis 300 μl
5,98 in.
1,54 in.
Name des Produkts
Gilson™ PIPETMAN™ G > Volumen: 30 bis 300 μl; 8-Kanal-Pipette