Learn More
Fisherbrand™ Schnappverschluss aus PE, transparent, für Fläschchen mit Schnappverschluss
Kappen aus Polyethylen sind chemisch inert und eignen sich für die meisten Chromatographie-Anwendungen.
Marke: Fisherbrand™ 22 08 0794
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Schnappverschluss aus PE
- Durchsichtig
- Oben geschlossen
- Die Schnappverschlüsse lassen sich leicht anbringen und entfernen, sodass keine Werkzeuge zum Bördeln und Entdeckeln erforderlich sind
Spezifikation
Transparent | |
Polyethylen | |
ND22 |
22 mm | |
Schnappverschluss |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-4 of
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Schnappverschluss aus PE, transparent, für Fläschchen mit Schnappverschluss > 22 mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur