Learn More
Sartorius Tacta Mechanische Pipetten
Das außergewöhnlich ausgewogene Design gewährleistet mühelose Anwendung und komfortable Handhabung
Marke: Sartorius LH-729140
952.99 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24315" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Bequeme Handhabung durch den ergonomisch gestalteten Griff
- Das einzigartige Sartorius Optilock System ermöglicht eine flexible Mengenanpassung und Verriegelung
- Kontrollierter und reibungsloser Spitzenabwurf mit der neuen Sartorius Optiject Technologie
- Kalibrieranpassung für genaue Ergebnisse für unterschiedliche Flüssigkeitstypen
- Leicht zu reinigen, da nur aus drei Teilen bestehend
- Zuverlässige Ergebnisse auch bei längeren Pipettierzeiten
Spezifikation
Optifit-Spitzen: 350 μl, SafetySpace-Filterspitzen: 300 μl | |
Autoklavierbar | |
Reusable | |
Polypropylene | |
Tacta™ | |
Non-sterile | |
30 bis 300 μl |
Yes | |
Orange | |
Ergonomic | |
8 | |
No | |
Pipette | |
Orange |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Sartorius Tacta Mechanische Pipetten > Kanäle 8; Farbkennzeichnung: Orange; Volumenbereich: 30 – 300 μl
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur