Learn More
Fisherbrand™ Polypropylen-Gestelle für Autosamplerfläschchen
Die Fläschchenständer aus Polypropylen sind beständig gegen die meisten Lösungsmitteln.
Marke: Fisherbrand™ 12 21 2187
19.87 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Fläschchenständer
- 50 Positionen
- Blau
- Stapelbar
- Mit alphanumerischem Index zur besseren Identifizierung der Fläschchen
- Stapelbar zur platzsparenden Aufbewahrung
Spezifikation
Fläschchenständer | |
Autoklavierbar | |
Polypropylen | |
1.5 ml-Fläschchen |
Nein | |
Blau | |
50 | |
200 x 105 x 17 mm |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-4 of
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Polypropylen-Gestelle für Autosamplerfläschchen > Für 1,5 ml-Fläschchen, L x B x H: 200 x 105 x 17 mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur