Learn More
Gibco™ FreeStyle™ 293 Expression Medium
Eine serumfreie, proteinfreie Formulierung nicht tierischen Ursprungs für einfachere Aufreinigung
Marke:  Gibco™ 12338002
2331.00 EUR gültig bis 2025-04-18
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15285885
  • 2710.00 € / 20 Liter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Mehr anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2728534 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number12338018,12338002
Chargennummer2523884 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number12338018,12338002
Chargennummer2693573 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number12338018,12338002
Chargennummer2609978 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number12338018,12338002
Chargennummer2697670 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number12338018,12338002
Name des Produkts
Gibco™ FreeStyle™ 293 Expression Medium > Quantity: 20 L
Für die Verwendung in der Forschung oder die Weiterverarbeitung. Nicht zur Diagnosestellung oder direkten Anwendung bei Menschen oder Tieren geeignet.