Learn More
Gibco™ Expi293™ Expressionsmedium
Beschreibung
Expi293 Expression Medium is a chemically defined, serum-free, protein-free medium for growth and transfection of suspension-adapted human embryonic kidney (HEK) 293 cells. It is specifically designed as a core component to support high density culture of Expi293F cells in the Expi293 Expression System for scalable transient protein expression.
Das Expi293™ Expressionsmedium ist ein chemisch definiertes, serumfreies, proteinfreies Medium für das Wachstum und die Transfektion von Suspensions-angepassten menschlichen embryonalen Nierenzellen (HEK-293-Zellen). Es dient speziell als zentrale Komponente bei der Unterstützung von Expi293F™ Zellkulturen hoher Dichte im Expi293™ Expressionssystem für die skalierbare transiente Proteinexpression.
- Unterstützt das Wachstum der 293-Suspensionskulturen zu Dichten von über 1,5 x 10^7 Zellen/ml.
- Transfektionskompatibles, serumfreies Suspensionskulturmedium, ermöglicht eine Transfektionseffizienz von über 70 % mit dem ExpiFectamine™ Transfektionsreagenz.
- Ermöglicht die anhaltende hohe Expression vorübergehend transfizierter Kulturen mit hoher Dichte bei Ausbeuten von bis zu 1 Gramm pro Liter rekombinanten Proteins.
- Unterstützt Wachstum und Transfektion von 293-Zellen in Kulturen von weniger als 1 ml in Mehrfachwell-Platten bis zu mehr als 10 l in Einweg-Bioreaktoren.
- Enthält kein Phenolrot
Spezifikation
Spezifikation
| Zelllinie | 293E (HEK), 293 (HEK), Expi293F™, FreeStyle™ 293-F-Zellen, 293F |
| Zelltyp | Embryonale Nierenzellen |
| Klassifikation | Ohne Stoffe tierischen Ursprungs, Chemisch definiert, Protein-frei, Serum-frei |
| Konzentration | 1 X |
| Form | Flüssig |
| Produkttyp | Expressionsmedium |
| Serum Level | Serumfrei |
| Sterilität | Steril |
| Sterilization Method | Sterile-filtered |
| Mit Additiven | Hoher Glukosegehalt, GlutaMAX, Natriumpyruvat, Natriumhydrogencarbonat, Dextrose, Pyridoxin-HCl |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- Expi293 Expression Medium
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- MIXTURE LIST-Enthält: 4-Isopropoxybenzoicacid
Für die Verwendung in der Forschung oder die Weiterverarbeitung. Nicht zur Diagnosestellung oder direkten Anwendung an Menschen oder Tieren geeignet.