Learn More
Gibco™ FreeStyle™ MAX Reagenz
Artikelnummer. 10259172
Click to view available options
Menge:
1 ml
15 ml
10 x 15 ml
Packungsgröße:
1 Milliliter
10 Stück
15 Milliliter
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10259172
Marke: Gibco™ 16447100
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beinhaltet
Jede Einheit enthält ein Fläschchen mit Reagenzien.
Rezeptur ohne Stoffe tierischen Ursprungs für die Transfektion von Plasmid-DNA in eukaryotische Zellen, die zur Produktion großer Mengen rekombinanter Proteine aufgestockt werden kann
  • Ermöglicht höchste Expressionswerte und Transfektionsraten bei geringster Zytotoxizität in Bioproduktionsanwendungen
  • Formuliert zur Verwendung mit:
  • FreeStyle 293-F Zellen (Suspension humaner embryonaler Nierenzellen, Bestell- Nr. R790-07) in serumfreiem FreeStyle 293 Expressionsmedium (Bestell- Nr. 12338-018)
  • FreeStyle CHO-S-Zellen (Suspension aus Ovarialzellen des chinesischen Hamsters [CHO], Kat.- Nr. R800-07) in serumfreiem FreeStyle CHO Expressionsmedium (Bestell- Nr. 12651-014)
  • DG44 Zellen (DHFR – Suspension aus CHO-Zellen) in CD DG44 Medium mit 8 mM L-Glutamin und 18 ml/l 10 % Pluronic F-68 (Bestell- Nr. A11000-01)
  • FreeStyle™ MAX Reagenz ist eine firmeneigene Rezeptur ohne Stoffe tierischen Ursprungs für die Transfektion von Plasmid-DNA in eukaryotische Zellen, die zur Produktion großer Mengen rekombinanter Proteine aufgestockt werden können.
  • Für die Verwendung mit dem FreeStyle™ MAX 293 Expressionssystem (Kat. Nr. K9000-10) und dem FreeStyle™ MAX CHO Expression System (Kat.- Nr. K9000-20).
Bestellinformation
Versandbedingung: Nasses Eis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Klassifikation Ohne Stoffe tierischen Ursprungs
Inhalt und Lagerung Jede Einheit enthält ein Fläschchen mit Reagenzien. Bei +4 °C lagern. FreeStyle™ MAX ist bei ordnungsgemäßer Lagerung garantiert 6 Monate lang haltbar.
Zelltyp Etablierte Zelllinien
Probentyp Plasmid-DNA
Transfection Technique Lipid-basierte Transfektion
Zur Verwendung mit (Anwendung) Transfektion
Hochdurchsatz-Kompatibilität Nicht mit hohen Durchsatz kompatibel (manuell)
Produktlinie Freestyle
Produkttyp Transfektionsreagenz
Menge 1 ml
Serum-kompatibel Ja
Versandbedingung Nasseis