Learn More
BRAND™ Dünnwandige PCR-Röhrchen, 0,5 ml, mit montierten Verschlusskappen
Hergestellt ohne Schmiermittel oder chemische Zusätze, die Reagenzien und Proben kontaminieren können. 0,5-ml-PCR-Röhrchen mit angeschlossenen Verschlusskappen - dünnwandig, autoklavierbar, RNase-, DNase- und DNA-frei. Unsteril erhältlich. Gleichmäßige Wände für einheitliche, präzise Wärmeübertragung. Leicht zu öffnende, flache Kappen bilden eine dichte Versiegelung zur Verhinderung von Probenverdunstung. Kompatibel mit den meisten Thermocyclern.
Marke: BRAND™ 781310
55.10 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Hergestellt aus hochwertigen Kunststoffen für exzellente, reproduzierbare Ergebnisse in den meisten PCR-Anwendungen und ohne Schmiermittel oder chemische Zusätze, die Reagenzien und Proben verunreinigen könnten.- Dünne, gleichmäßige Wände gewährleisten dank einheitlicher und präziser Wärmeübertragung hervorragende Ergebnisse.
- Autoklavierbar (wie nicht steril) und RNase-, DNase- und DNA-frei.
- Kompatibel mit den meisten Thermocyclern.
- Im Lieferumfang sind Verschlusskappen enthalten, die eine dichte Versiegelung bilden und die Probenverdampfung verhindern, aber einfach zu öffnen und zu schließen sind.
Spezifikation
RNase-, DNase- und DNA-frei | |
0,5 mL | |
Thermocycler für herausragende reproduzierbare Ergebnisse in den meisten PCR-Anwendungen | |
Polypropylen | |
Autoklavierbar | |
Ja | |
0,5 mL |
Klar | |
1000 Packung | |
Unsteril | |
Flach | |
Ja | |
Tube | |
Dünnwandige PCR-Röhrchen |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
24202 | Analysenzertifikat | 25/11/2024 | 781310 |