Learn More
Gibco™ FreeStyle™ 293 Expression Medium
Eine serumfreie, proteinfreie Formulierung nicht tierischen Ursprungs für einfachere Aufreinigung
247.00 € - 2710.00 €
Spezifikation
Klassifikation | Animal Origin-free, Chemically-defined, Protein-free, Serum-free |
---|---|
Form | Flüssig |
Produkttyp | Expressionsmedium |
Serum Level | Serumfrei |
Produktlinie | Freestyle™, Gibco™ |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11550426
![]() |
Gibco™
12338018 |
1.000 ml |
247.00 €
1000 Milliliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
10319322
![]() |
Gibco™
12338026 |
6 x 1 l |
1262.00 €
6 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
13426156
|
Gibco™
12338001 |
1 Universalbeutel |
1526.00 €
10 Liter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
15285885
|
Gibco™
12338002 |
20 L |
2710.00 €
20 Liter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
FreeStyle™ 293 Expression Medium is an animal origin–free, chemically defined, protein-free medium specifically developed to support the growth and transfection of 293-F cells in suspension without adaptation. The medium is complete and ready-to-use, with no supplementation required.
FreeStyle– 293 Expressionmedium ist ein chemisch definiertes, proteinfreies Mittel nicht tierischen Ursprungs, speziell entwickelt zur Unterstützung von Wachstum und Transfektion von 293-F-Zellen in Suspension ohne Anpassung. Das Mittel ist vollständig und gebrauchsfertig, keine Supplementation erforderlich.
- Vollständiges und gebrauchsfertiges Format mit GlutaMAX™ Supplement
- Möglichkeit zur Unterstützung von Wachstum und Transfektion von 293-F-Zellen
- Einfache Verwendung mit den FreeStyle 293 Expressions-Systemen
- Skalierbarkeit in Spinnerflaschen und Bioreaktoren
Antikörper- und Zellkulturproduktion, Bioproduktion, Zellkultur, Säugetierzellkultur, Säugetierexpression, Säugetierproteinproduktion, Proteinexpression, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse, Virusimpfstoffproduktion
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Animal Origin-free, Chemically-defined, Protein-free, Serum-free | |
Expressionsmedium | |
Freestyle™, Gibco™ | |
Lagerbedingungen: 2 – 8 °C. Vor Licht schützen Versandbedingungen: Raumtemperatur Haltbarkeit: 12 Monate ab Herstellungsdatum |
Flüssig | |
Serumfrei | |
Raumtemperatur |
Für die Verwendung in der Forschung oder die Weiterverarbeitung. Nicht zur Diagnosestellung oder direkten Anwendung bei Menschen oder Tieren geeignet.