Learn More
Gibco™ FreeStyle™ 293 Expression Medium
GREENER_CHOICE
Eine serumfreie, proteinfreie Formulierung nicht tierischen Ursprungs für einfachere Aufreinigung
Marke:  Gibco™ 12338026
1101.60 EUR gültig bis 2025-04-18
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10319322
  • 1262.00 € / 6 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
FreeStyle™ 293 Expression Medium is an animal origin–free, chemically defined, protein-free medium specifically developed to support the growth and transfection of 293-F cells in suspension without adaptation. The medium is complete and ready-to-use, with no supplementation required.
FreeStyle– 293 Expressionmedium ist ein chemisch definiertes, proteinfreies Mittel nicht tierischen Ursprungs, speziell entwickelt zur Unterstützung von Wachstum und Transfektion von 293-F-Zellen in Suspension ohne Anpassung. Das Mittel ist vollständig und gebrauchsfertig, keine Supplementation erforderlich.
  • Vollständiges und gebrauchsfertiges Format mit GlutaMAX™ Supplement
  • Möglichkeit zur Unterstützung von Wachstum und Transfektion von 293-F-Zellen
  • Einfache Verwendung mit den FreeStyle 293 Expressions-Systemen
  • Skalierbarkeit in Spinnerflaschen und Bioreaktoren
Antikörper- und Zellkulturproduktion, Bioproduktion, Zellkultur, Säugetierzellkultur, Säugetierexpression, Säugetierproteinproduktion, Proteinexpression, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse, Virusimpfstoffproduktion
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Lagerbedingungen: 2 – 8 °C. Vor Licht schützen
Versandbedingungen: Raumtemperatur
Haltbarkeit: 12 Monate ab Herstellungsdatum
Animal Origin-free, Chemically-defined, Protein-free, Serum-free
Flüssig
Serumfrei
6 x 1 l
FreeStyle™ 293-F-Zellen, 293 (HEK)
Stationary Suspension Culture
Expressionsmedium
Freestyle™, Gibco™
Raumtemperatur
Dokumentation
Brochures
Manuals
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
Gibco™ FreeStyle™ 293 Expression Medium > 6 x 1 l
Für die Verwendung in der Forschung oder die Weiterverarbeitung. Nicht zur Diagnosestellung oder direkten Anwendung bei Menschen oder Tieren geeignet.