Learn More
ZEOprep™ SAX Functionalized
ZEOprep™ is a packing material providing fast, effective, and reproducible separations. Irregular shaped silica gel is used in Gravity, Flash, and Medium Pressure Chromatography. The SAX ligand makes an Ion Exchange material suitable for strong cation interactions.
Marke: ZEOprep 300166
236.55 EUR gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24127" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- SAX functionalized for Ion Exchange separations
- Idea for strong cation applications
- Irregular Amorphous Silica Gel
- High Purity
- European Manufacture
- Swiss accuracy and consistency
- Excellent batch to batch reproducibility
- ISO Certification
- High Chemical and Mechanical Stability
- Narrow Particles Size Distribution
- 20 to 500 μm particles size range
- Available in 60 A or 90 A pore size
- High loadability
- Selection of pack sizes available
- Suitable for gravity, flash, prep and process scale
Spezifikation
40 to 63 μm | |
Chromatography | |
Silica Gel | |
SAX Functionalized |
60 Å | |
100 g | |
Silica Gel | |
Irregular |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Chromatographie und Chemikalien Promotion
Entdecken Sie unser neues Angebot und erhalten Sie bis zu 70% Rabatt auf einige unserer beliebtesten Produkte.Aktionscode: 24127Gültig bis zum: 2025-05-31
Tage
56Stunden
18Minuten
48Sekunden
59Neues Angebot Sparen Sie bis zu 70%