Learn More
Fisherbrand™ UV-Sterilisationsschrank mit Timer
Artikelnummer. 15592496 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Enthält:
Kein Fach
Tablett
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15592496
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Schränkt die Kontamination von PCR-Ansätzen ein. Die Fisherbrand™ UV-Werkbank mit Zeitschaltuhr bietet eine praktische Umgebung für die Vorbereitung von PCR-Reaktionen in einer nukleinsäurefreien Umgebung.
  • UV-Lampen an den Schränken denaturieren Nukleinsäuren in 5 bis 30 Minuten, sodass sie für die Amplifikation nicht mehr geeignet sind.
  • Integriert Sicherheitsfunktionen, damit der Anwender dem UV-Licht nicht ausgesetzt wird.
  • Die UV-Lampen sind zeitgesteuert
  • Sicherheitsschalter an den Schranktüren schalten die UV-Lampen beim Öffnen aus.
  • Schirmt radioaktive beta-Strahlung ab
  • Spezifikation
    Beleuchtungsart 4 UV-Lampen, 1 weiß
    Tiefe (metrisch) 420 mm
    Höhe (metrisch) 770 mm
    Enthält Tablett
    Wirkleistung 5 x 15 W
    Gewicht (metrisch) 19 kg
    Breite (metrisch) 560 mm