Learn More
Thermo Scientific™ Sorvall™ ST 8 Tischzentrifuge
Diese kompakte und innovative Thermo Scientific™ Sorvall™ ST 8 Tischzentrifuge erfüllt die Anforderungen Ihrer klinischen Protokolle und Forschungsprotokolle bei minimalem Platzbedarf.
Marke: Thermo Scientific™ 75007201
2870.74 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24333" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Beschreibung
Die Thermo Scientific™ Sorvall™ ST 8 Tischzentrifugenserie erfüllt die Anforderungen Ihrer klinischen Protokolle und Forschungsprotokolle. In dieser Serie sind jetzt sowohl luftgekühlte als auch gekühlte Modelle lieferbar. Diese Zentrifugen verbinden außergewöhnliche Leistungsfähigkeit mit einer kompakten Bauweise. Sie verfügen über ein intelligentes, einfaches Bedienfeld und unterstützen sowohl klinische Anwendungen als auch zahlreiche Forschungsapplikationen.
Hauptmerkmale:
- Die sichere Thermo Scientific™ Auto-Lock™ Funktion mit Drucktastenverriegelung ermöglicht den Austausch des Rotors in weniger als drei Sekunden und sorgt durch das einfache Einsetzen und Entnehmen des Rotors für einen bequemen Zugang zur Kammer beim Reinigen.
- Biocontainment-Optionen, einschließlich der zertifizierten† ClickSeal™ Deckel, sind auch einhändig und mit Handschuhen gut zu bedienen.
- Die Zentrifuge wird aus hochwertigen Materialien gefertigt, die eine hohe Chemikalienbeständigkeit und Stabilität aufweisen. Dies sorgt für Haltbarkeit und Zuverlässigkeit.
Vorteile:
- Der geräuscharme Betrieb (weniger als 61 dBA) sorgt für eine sichere und angenehme Arbeitsumgebung.
- Direktzugriffbedienung mit gespeicherten Protokollen und Passwortschutz optional erhältlich.
- Gut sichtbare Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung zum leichten Ablesen der Parameter auch aus einiger Entfernung.
- Handschuh- und reinigungsmittelfreundliche Zentrifuge.
- Mehrsprachige Anzeige der Programmierschritte, Laufparameter, Alarmmeldungen und Wartungsinformationen auf Englisch, Niederländisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Russisch und Spanisch.
- Die Zentrifuge erfüllt die neuesten klinischen Sicherheitsnormen wie z. B. UL, CE und IVD‡.
Klinische Anwendungen:
- Gleichzeitige Verarbeitung von bis zu 24 x 5/7 ml-Blutröhrchen in Ausschwingrotor-Konfiguration
- Erweiterte Programmieroptionen einschließlich Passwortschutz
- Vereinfachte Reinigung dank Auto-Lock Rotorwechselsystem
- Erfüllt die neuesten klinischen Sicherheitsnormen
Forschungsanwendungen:
- Kapazität 8 x 50 ml im Ausschwingrotor, vier Mikrotiterplatten oder 30 Filtrationssäulen für Forschungsanwendungen
- Auto-Lock Rotorwechsel für hohe Anwendungsflexibilität – müheloser Wechsel zwischen 50 ml-Röhrchen, Mikrotiterplatten und Mikrozentrifugenröhrchen
†Aerosoldichtigkeit zertifiziert durch Public Health Laboratory Service, Microbiology Services, Porton Down, Großbritannien
‡ IVD-konform entsprechend Richtlinie 98/79/EG bei Verwendung zusammen mit dem Hämatokritrotor und den zugehörigen Zubehörteilen
Spezifikation
4 x 145 ml (TX-150), 6 x 50 ml (HIGHConic III) | |
3.260 x g (Rotor TX-150), 24.328 x g (Rotor MicroClick 24 x 2) | |
12,2 in. | |
18,9 in. | |
<58 dB(A) (mit TX-150 Rotor); <61 dB(A) (mit Rotor MicroClick 24 x 2) | |
14,6 in. | |
310 W | |
ST 8 Centrifuge. (Rotors and buckets are sold separately.) | |
230 V, 50/60 Hz | |
Nein | |
Direkte, bürstenlose Induktion | |
99 h 59 min, Dauerbetrieb | |
26,8 in. | |
50/60 Hz | |
TX-150 |
4.500 U/min (TX-150 Rotor), 16.000 U/min (mit Rotor MicroClick 24 x 2) | |
Nein | |
31 cm | |
48 cm | |
Auto-Lock Rotorwechselsystem, SMARTSpin Technologie zur Unwuchterkennung, zertifizierte aerosoldichte ClickSeal Deckel | |
37 cm | |
IEC 61010-1, IEC 61010-2-020, IEC 61010-2-101, EN 61326-1; UL-gelistet/CE-markiert/IVD-konform/Aerosoldichtheit zertifiziert durch Public Health England, Porton Down, Großbritannien | |
Sorvall ST 8 kleine Tischzentrifuge | |
Mikroprozessor | |
12,2 x 14,6 x 18,9 in. (31 x 37 x 48 cm) | |
4 Programme mit Direktwahltaste, mit Benennungsoption und Kennwortschutz verfügbar | |
Sorvall™ | |
2 (Standard und sanft) | |
67 cm | |
230 V |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
720132432912 | Konformitätsbescheinigung | 15/04/2024 | 75007201 |
720132432911 | Konformitätsbescheinigung | 15/04/2024 | 75007201 |
720132432914 | Konformitätsbescheinigung | 15/04/2024 | 75007201 |
720132432908 | Konformitätsbescheinigung | 15/04/2024 | 75007201 |
720132432910 | Konformitätsbescheinigung | 15/04/2024 | 75007201 |
Sonderangebote
-
Thermo Scientific Sorvall
,
Fisherbrand
,
Thermo Scientific
Machen Sie uns ein Angebot für Zentrifugen
Erhalten Sie Sonderpreise auf Top-Zentrifugen. Machen Sie uns heute ein Angebot und modernisieren Sie Ihre Laborausrüstung. Nur für kurze Zeit!Aktionscode: 21629Gültig bis zum: 2025-12-31
-
Mehrere Hersteller
Das akademische Best Buy Book 2025
Stöbern Sie in den exklusiven Preisen für unsere akademischen KundenAktionscode: 25081Gültig bis zum: 2025-12-31
Neues Angebot Jetzt Sparen
HINWEIS:Rotoren und Becher müssen separat bestellt werden.