Learn More
OHAUS™ Frontier™ Mikrozentrifuge Serie 5000
Artikelnummer. p-7158849 Alle ansehen Ohaus Produkte
Click to view available options
Gekühlt:
No
Yes
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15876752
Marke: OHAUS™ 30130866
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Zuverlässige Mikrozentrifuge für den Labortisch, ideal für Hochgeschwindigkeitsanwendungen im Labor.
  • Hochgeschwindigkeitsbetrieb für eine Reihe wichtiger Laboranwendungen, wie DNA/RNA-Präparation, Ultrafiltration u.a.
  • Rotoren mit Bioabdichtung ermöglichen die Untersuchung gefährlicher Proben.
  • Diese Zentrifugen wurden speziell zur komfortablen Handhabung entwickelt und verfügen über eine intuitive Schnittstelle mit direktem Zugang zu allen wichtigen Parametern zur Beobachtung und Einstellung.
  • Das kompakte Design spart wertvollen Platz auf dem Labortisch.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Fassungsvermögen 12 x 5 mL or 44 x 1.5/2 mL
Max. RZB 21.953 × g
Gekühlt No
Drehzahlregelung 200 to 15200 rpm
Display LCD mit Hintergrundbeleuchtung
Außenhöhe (angloamerikanisch) 11.5 in.
Außenhöhe (metrisch) 292 mm
Außenlänge (angloamerikanisch) 15.5 in.
Außenlänge (metrisch) 393 mm
Hauptspeicher 99 Programs
Geräuschpegel ≤60±2 dBA
Sicherheitsmerkmale CEFCC
Außenbreite (angloamerikanisch) 11.3 in.
Außenbreite (metrisch) 287 mm
Wirkleistung 270 w
Zertifizierung/Konformität CE, FCC
Typ Centrifuge
Enthält Mikrozentrifuge, max. Drehzahl 15200, max. RZB 21953 x g
Beschreibung Zentrifuge, Mikro, 230 V, FC5515
Abmessungen (L x B x H) außen 393,00 x 287,00 x 292,000 mm
Elektrische Anforderungen AC Power (Included)
Tiefe (angloamerikanisch) 15,50 in.
Tiefe (metrisch) 393,00 mm
Maximaler Drehzahlbereich 200 bis 15.200 U/min
Rotor inklusive Nein
Abmessungen (H x B x T) 292,000 x 287,00 x 393,00 mm
Nettogewicht 17 kg
Laufzeit 10 s bis 99 h 59 min 59 s durchgängig
Produktlinie Frontier™ 5000 Serie Mikro
Spannung 230 V
Modell FC5515