Learn More
Thermo Scientific™ RNase A/T1 Mix
Mit dem Thermo Scientific™ RNase A/T1-Mix erhalten Sie die RNA-Abbauaktivität von RNase A und RNase T1.
Marke: Thermo Scientific™ EN0551
82.36 EUR gültig bis 2025-04-18
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Thermo Scientific RNase A/T1 kombiniert die RNA-Degradierungsaktivität von RNase A und RNase T1. RNase A hydrolysiert RNA an C- und U-Resten; RNase T1 hydrolysiert RNA an G-Resten (siehe Abbildung 1 in Unterstützungsdaten [siehe Referenz 1]).
Highlights
- Stärkerer RNA-Abbau als mit RNase A und RNase T1 separat
- Frei von DNase-Aktivität – vor Verwendung keine Erwärmung des Gemisches nötig
Spezifikation
RNase | |
1 mL | |
RNase A/T1 Mix |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Spotlight
Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.Aktionscode: 24155Gültig bis zum: 2025-04-30
Tage
30Stunden
18Minuten
19Sekunden
1