Spezifikation
Chemischer Name oder Material | D-Valine |
Schmelzpunkt | 295°C (decomposition) |
Beilstein | 1721135 |
Menge | 100 g |
Formelmasse | 117.15 |
Optische Drehung | −27° (c=5 in 5N HCl) |
Reinheit (%) | ≥98% |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-5 of 10
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
10206455 | Analysenzertifikat | 13/07/2023 | A18894.22,A18894.14,A18894.06 |
10134416 | Analysenzertifikat | 23/11/2021 | A18894.22,A18894.14,A18894.06 |
10132310 | Analysenzertifikat | 23/11/2021 | A18894.22,A18894.14,A18894.06 |
10142378 | Analysenzertifikat | 23/11/2021 | A18894.22,A18894.14,A18894.06 |
10150416 | Analysenzertifikat | 23/11/2021 | A18894.22,A18894.14,A18894.06 |
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals D-Valin, ≥98 % >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur