Learn More
Thermo Scientific Chemicals D-Valin, ≥98 % Artikelnummer.: 10216860
Thermo Scientific Chemicals D-Valin, ≥98 %
Artikelnummer. 10216860
25 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10216860
Marke: Thermo Scientific Chemicals 227220250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 640-68-6
Summenformel C5H11NO2
Molekulargewicht (g/mol) 117.15
MDL-Nummer MFCD00064219
InChI-Schlüssel KZSNJWFQEVHDMF-SCSAIBSYSA-N
Synonym d-valine, h-d-val-oh, r-valine, valine, d, d-val, 2r-2-amino-3-methylbutanoic acid, d-2-aminoisovaleric acid, d-valin, unii-y14i1443ur, d-2-amino-3-methylbutanoic acidMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 71563
ChEBI CHEBI:27477
IUPAC-Name (2R)-2-amino-3-Methylbutansäure
SMILES CC(C)[C@@H](N)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material D-Valine
Schmelzpunkt 302.0°C to 303.0°C
Namenshinweis 98+%
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98+%
Verlust bei Trocknung 0.5% max. (105°C, 4 hrs)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (CH3)2CHCH(NH2)CO2H
Spezifische Drehung − 27.50
Sulfatasche 0.2% max.
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 56g/L soluble in water (20°C). Other solubilities: soluble in mineral acids, insoluble in organic solvents, soluble in ethanol, diethyl ether, benzene
Wasser 0.5% max.
Spezifischer Drehzustand −27.50 (20.00°C c=5,5N HCl)
Menge 25 g
Formelmasse 117.15
Reinheit (%) ≥98%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
3 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0469089 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/01/2025 Catalog Number227220050,227220250
ChargennummerA0427991 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/09/2023 Catalog Number227220050,227220250
ChargennummerA0412525 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number227220050,227220250
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals D-Valin, ≥98 % >