Learn More
Thermo Scientific Chemicals D-Valin, ≥98 % Artikelnummer.: 11463138
Thermo Scientific Chemicals D-Valin, ≥98 %
Artikelnummer. 11463138
25 g
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Artikelnummer. 11463138
Marke: Thermo Scientific Chemicals A18894.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 640-68-6
Summenformel C5H11NO2
Molekulargewicht (g/mol) 117.15
MDL-Nummer MFCD00064219
InChI-Schlüssel KZSNJWFQEVHDMF-SCSAIBSYSA-N
Synonym d-valine, h-d-val-oh, r-valine, valine, d, d-val, 2r-2-amino-3-methylbutanoic acid, d-2-aminoisovaleric acid, d-valin, unii-y14i1443ur, d-2-amino-3-methylbutanoic acid
PubChem CID 71563
ChEBI CHEBI:27477
IUPAC-Name (2R)-2-amino-3-Methylbutansäure
SMILES CC(C)[C@@H](N)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material D-Valine
Schmelzpunkt 295°C (decomposition)
Beilstein 1721135
Menge 25 g
Formelmasse 117.15
Optische Drehung −27° (c=5 in 5N HCl)
Reinheit (%) ≥98%
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals D-Valin, ≥98 % >