Beschreibung
L-Valine is used in the enhancement of muscle growth and energy. It is utilized in tissue repair. It is also involved in the studies to attenuate arrhythmias and induce hypotensive effects. It acts as a precursor for the preparation of penicillin through biosynthetic pathway. It also employed as nutritional supplements in food and beverage industries. Further, it plays an important role in maintaining mental vigor, muscle coordination and emotional calm.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Wasserlöslich. Schwer löslich in Methanol und Aceton.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | L-Valine |
Schmelzpunkt | ∽315°C |
Prozentgehaltsbereich | 99% |
Beilstein | 1721136 |
Merck Index | 14,9909 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water. Slightly soluble in methanol and acetone. |
Dichte | 1.23 |
Menge | 25 g |
Formelmasse | 117.15 |
Reinheit (%) | 99% |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
S27I052 | Analysenzertifikat | 06/09/2024 | A12720.22,A12720.14,A12720.36 |
10241627 | Analysenzertifikat | 24/10/2023 | A12720.22,A12720.14,A12720.36 |
10246749 | Analysenzertifikat | 25/05/2023 | A12720.14 |
N03H006 | Analysenzertifikat | 09/01/2023 | A12720.22,A12720.14,A12720.36 |
10200544 | Analysenzertifikat | 22/11/2021 | A12720.22,A12720.14,A12720.36 |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Chromatographie und Chemikalien Promotion
Entdecken Sie unser neues Angebot und erhalten Sie bis zu 70% Rabatt auf einige unserer beliebtesten Produkte.Aktionscode: 24127Gültig bis zum: 2025-05-31
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 70%