Learn More
Thermo Scientific Chemicals L-Norvalin, 99 % Artikelnummer.: 11392636
Thermo Scientific Chemicals L-Norvalin, 99 %
Product Code. 11392636
1 g
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Artikelnummer. 11392636
Marke: Thermo Scientific Chemicals L08658.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
L-Norvaline enhances NO production from activated macrophages. It is known to promote tissue regeneration and muscle growth and become a precursor in the penicillin biosynthetic pathway. It also can be used for nutrition agent and drug synthesis. For example: it can react with phthalic acid anhydride to get N,N-phthaloyl-L-norvaline.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
L-Norvalin verbessert KEINE Produktion aus aktivierten Makrophagen. Es ist bekannt, dass es Geweberegeneration und Muskelwachstum fördert und ein Vorläufer im biosynthetischen Penicillin-Weg wird. Es kann auch als Nährstoffmittel und für die Arzneimittelsynthese verwendet werden. Beispiel: Es kann mit Phthalsäureanhydrid reagieren, um N,N-Phthaloyl-L-Norvalin zu gewinnen.
Löslichkeit
Wasserlöslich (nahezu transparent), 10.5 g/100 ml (18 °C).
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 6600-40-4
Summenformel C5H11NO2
Molekulargewicht (g/mol) 117.15
MDL-Nummer MFCD00064421
InChI-Schlüssel SNDPXSYFESPGGJ-BYPYZUCNSA-N
Synonym l-norvaline, norvaline, s-2-aminopentanoic acid, h-nva-oh, 2s-2-aminopentanoic acid, l-2-aminovaleric acid, l-2-aminopentanoic acid, norvaline, l, s-2-aminovaleric acid, l-+-norvaline
PubChem CID 65098
ChEBI CHEBI:18314
IUPAC-Name (2S)-2-aminopentansäure
SMILES CCC[C@H](N)C(O)=O
Specifications
Chemischer Name oder Material L-Norvaline
Schmelzpunkt >300°C
Beilstein 1721162
Merck Index 14,6716
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (almost transparency),10.5g/100 mL (18°C).
Menge 1 g
Formelmasse 117.15
Optische Drehung +25° (c=10 in 20% HCl)
Reinheit (%) 99%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10251365 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/08/2024 Catalog NumberL08658.03,L08658.06
Chargennummer10239349 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/02/2023 Catalog NumberL08658.03,L08658.06
Chargennummer10244556 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/11/2022 Catalog NumberL08658.03,L08658.06
ChargennummerJ27R003 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog NumberL08658.03,L08658.06
Chargennummer10138164 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog NumberL08658.03,L08658.06
RUO – Research Use Only
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Thermo Scientific Chemicals L-Norvalin, 99 % >