Learn More
Corning™ Costar™ 96-Well-Assay-Blöcke
BIOPHARMA
Hergestellt aus klarem Polypropylen für optische Klarheit. Corning™ 96-Well Assay-Blocks sind ideal für die Lagerung von Verbindungen, Assays und Zellwachstumsanwendungen.
Marke:  Corning™ 3958
171.57 EUR gültig bis 2025-04-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24122" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10196761
  • 208.68 € / 25 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Zertifiziert RNase-/DNase-frei
  • Die gleichmäßige Umrandungshöhe gewährleistet eine größere Robotergreiffläche
  • Steril
  • Standardmäßige 96-Well Fläche
  • Widerstandsfähige, flache Seitenwände für den Einsatz in automatischen Laboren
Zertifizierungen
Zertifiziert DNase- und RNase-frei
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Standard
8 x 12
Nicht behandelt
96-Well Assay-Blöcke
1000 μl
Steril
Rund
25/Karton
25/Karton
Ohne Deckel
5 Innenbeutel zu je 5
Durchsichtig
Polypropylen
96
Unbehandelt
Zur Verbindungslagerung, für Assays und Zellwachstumsanwendungen
5/Packung
Dokumentation
Product Information
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer30624000 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum02/04/2025 Catalog Number3958
Chargennummer25724000 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum02/04/2025 Catalog Number3958
Chargennummer25624000 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum13/02/2025 Catalog Number3958
Chargennummer24024000 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum08/01/2025 Catalog Number3958
Chargennummer26024000 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum03/01/2025 Catalog Number3958
Zubehör anzeigen
Sonderangebote
Sonderangebote
  • Mehrere Hersteller
    Liquid Handling mühelos meistern.
    Aktionscode: 24122
    Gültig bis zum2025-04-13
    Tage
    8
    Stunden
    16
    Minuten
    10
    Sekunden
    38
  • Corning Matrigel , Corning Biocoat , Corning CoolProduct , Corning Media Tech , Corning
    Corning Laborprodukte Angebot
    Aktionscode24073
    Gültig bis zum2025-04-25
  • Mehrere Hersteller
    Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.
    Aktionscode: 24155
    Gültig bis zum2025-04-30
    Tage
    25
    Stunden
    16
    Minuten
    10
    Sekunden
    38
    Top-Angebot
    *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 01.03.2025 und dem 30.04.2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.
    Geschäftsbedingungen Siehe Details der Promotion
  • Mehrere Hersteller
    Sparen Sie bis zu 94% bei Teaching Lab Essentials
    Aktionscode25721
    Gültig bis zum2025-05-01
    Neues Angebot
    Jetzt sparen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Corning™ Costar™ 96-Well-Assay-Blöcke > Rund; Ja