Learn More
Fisherbrand™ DeepWell™ Polypropylen-Mikrotiterplatten, 96-Well
Dank der geringen Bindungseigenschaften von Polypropylen optimal zur Lagerung geeignet.
Brand: Fisherbrand™ 260254
95.06 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21693" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Description
Dank der geringen Bindungseigenschaften von Polypropylen ideal für die Lagerung geeignet
- Fassen noch größere Arbeitsvolumen; Fassungsvermögen bis zu 1,0 oder 2,0 ml pro Well
- Proteine und DNA haften nicht an PP, sodass eine vollständige Probenrückgewinnung gewährleistet ist.
- Naturfarben
- Unsteril und steril erhältlich
Specifications
Standard | |
50 Kartons | |
96-Well-Mikrotiterplatte für Lagerungsanwendungen | |
1300 μl | |
1000 μl | |
Rund |
8 x 12 | |
Naturfarben | |
Polypropylen | |
96 | |
Steril | |
Zur Lagerung dank der geringen Bindungseigenschaften von Polypropylen. |