Learn More
Thermo Scientific™ Matrix™ Deepwell-Lagerungsblöcke
Verwenden Sie diese DeepWell™ Lagerblöcke als Mutterplatten, wenn Sie zusammengesetzte Bibliotheken aus automatisierten Liquid-Handling-Geräten erstellen.
Marke: Thermo Scientific™ 4212-11
245.52 EUR gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "25075" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Nutzen Sie für das Zusammenstellen von Chemikalienbibliotheken mit Hilfe von automatischen Geräten für die Handhabung von Flüssigkeiten Thermo Scientific™ Matrix™ Deepwell-Aufbewahrungsblöcke als Basis. Diese robusten Blöcke aus Polypropylen sind chemisch beständig und erfüllen alle üblichen Vorgaben für Mikrotiterplatten. Durch das durchdachte Kamin-Design der Wells in den 1 ml-Blöcke wird die Gefahr einer Kreuzkontamination zwischen den Wells beim Pipettieren auf einem Minimum gehalten. Der 2 ml-Block verfügt zudem über abschneidbare Seiten, wodurch sich Platzierung und Handhabung in Robotersystemen deutlich vereinfachen lassen.
Eigenschaften:
- Alphanumerische Kennzeichnungen vereinfachen die Identifizierung von Wells
- Die Standfläche nach Branchenstandard gewährleistet die Kompatibilität mit Versiegelungsvorrichtungen, Staplern und bei der Handhabung von Flüssigkeiten
Spezifikation
Kann angepasst werden | |
Standard | |
Autoklavierbar | |
PP mit geringer Bindungsaffinität | |
Naturfarben | |
ALPS Heißsiegelgeräte, Multidrop Combi, Zentrifugen, Ultralow-Gefrierschränke, Liquid-Handler | |
1200 μl | |
1000 μl | |
Unbehandelt | |
40 | |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren. |
Zertifiziert RNase- und DNase-freiANSI-konform | |
8 x 12 | |
40 Packungen, 40 Kartons | |
Nunc | |
Aufbewahrung und Probenvorbereitung aus Polypropylen | |
Polypropylen | |
96 | |
Steril | |
Rund | |
40 |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
1420147 | Verarbeitungszertifikat | 10/02/2025 | 4212-11 |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Präzision an Ihren Fingerspitzen
Liquid Handling mühelos meistern.Aktionscode: 24122Gültig bis zum: 2025-04-13
Tage
8Stunden
15Minuten
17Sekunden
2 -
Mehrere Hersteller
Zurück zum Labor Sommersemester
Sparen Sie bis zu 94% bei Teaching Lab EssentialsAktionscode: 25721Gültig bis zum: 2025-05-01
Neues Angebot Jetzt sparen -
Thermo Scientific Matrix
Exklusive Rabatte auf Lagerungslösungen: Lagerungsröhren, Ausrüstung und Zubehör
Rüsten Sie Ihr Labor mit hochwertigen Verbrauchsmaterialien und Geräten für die Lagerung zu unschlagbaren Preisen auf.Aktionscode: 25075Gültig bis zum: 2025-06-30
Tage
86Stunden
15Minuten
17Sekunden
2
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die mit dieser Erklärung verbunden sind.