Learn More
Thermo Scientific™ X-Gluc
Effektives Screening von Kolonien mit X-Gluc, einem Substrat für ß-Glucuronidase (GUS), die von gusA, einem gängigen Reportergen, kodiert wird.
Marke:  Thermo Scientific™ R0852
282.58 EUR gültig bis 2025-04-18
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10519140
  • 398.00 € / 500 Milligramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
X-Gluc (5-brom-4-chlor-3-indolyl-beta-D-glucuronsäure, Cyclohexylammonium-Salz) ist ein Substrat für Beta-Glucuronidase (GUS), das von gusA, einem verbreitet eingesetztem Reportergen kodiert wird. Glucuronidase spaltet X-Gluc und bildet so die farblose Gluconsäure und ein intensiv blaues Chlor-Brom-Indigo-Präzipitat (siehe nachstehende Abbildung).
Glucuronidase spaltet X-Gluc und bildet so die farblose Gluconsäure und ein intensiv blaues Chlor-Brom-Indigo-Präzipitat (siehe nachstehende Abbildung).
Empfohlen für:
  • Nachweis der GUS-Expression in Pflanzenzellen und -geweben (1)
  • Nachweis von Infektionen durch E. coli
  • Nachweis bakterieller Kontaminationen in Lebensmittel- und Wasserproben
Hinweis:
Zubereitung einer 0,1 M Stock-Lösung in Dimethylsulfoxid wird empfohlen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Kolorimetrisch
0,5 g
Beta-Glucuronidase(GUS)-Substrat
X-Gluc
Chemisches Substrat
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2826639 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberR0852
Chargennummer2810501 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberR0852
Chargennummer2834899 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberR0852
Chargennummer2860964 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog NumberR0852
Chargennummer2879260 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog NumberR0852
Name des Produkts
Thermo Scientific™ X-Gluc > 0,5g