Learn More
UVP WL TRANSILLUMINATOR 8W 21X26CM
Hintergrundbeleuchteter Weißlicht-Transilluminator mit gleichmäßiger Lichtdiffusion. UVP Ultra Violet Product™ TW-26 Transilluminator zur Untersuchung von Autoradiographien, Röntgenfilmen und Mikrotiterplatten.
Marke: UVP 95-0208-02
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Plexiglas- und Glasoberflächen sind für Langlebigkeit sicher im Gerät eingelassen und bieten einen kratz- und chemikalienbeständigen Arbeitsbereich
- Gleichmäßige Lichtdiffusion
- Zwei Jahre Gewährleistung
Spezifikation
108 mm | |
8 W | |
241 x 337 x 108 mm | |
210 x 260 mm | |
230 V | |
Einzeln | |
Weiß |
Transilluminator für Weißlicht | |
210 x 260 mm | |
230 V, 50 Hz | |
TW-26 | |
50 Hz | |
580 bis 630 nm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
UVP WL TRANSILLUMINATOR 8W 21X26CM > Beleuchtungsart: Weißlicht
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur